Key Documents
GF87187449
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 2 m, core tungsten 0.01mm diameter
Sinonimo/i:
SI675930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 871-874-49
Lunghezza
2 m
Diametro
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)