Documenti fondamentali
GF87054408
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.1m wire, 0.178mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015125
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 870-544-08
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)