Key Documents
GF86851244
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 50mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU040235
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-512-44
Misura × spessore
50 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)