Documenti fondamentali
GF86851020
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
1m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 045350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-510-20
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)