GF86694069
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, rigid graphite, fine grain size, 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000411, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.997%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 866-940-69
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
50 × 50 mm × 0.25 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)