Key Documents
GF85982136
Chromium
powder, 200 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.0+%
Sinonimo/i:
CR006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 859-821-36
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
200 (micron)
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)