Key Documents
GF85839193
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.5mm thickness
Sinonimo/i:
PD120300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 858-391-93
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)