Documenti fondamentali
GF85596564
Tungsten
wire, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, purity 99.9+%
Sinonimo/i:
W 005350, W
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-965-64
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Misura
1000 mm
Diametro
0.5 mm
P. eboll.
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)