Documenti fondamentali
GF85570803
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 100 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077955
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-708-03
Lunghezza
100 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)