Key Documents
GF84848316
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.75mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140450
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 848-483-16
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)