Documenti fondamentali
GF84659912
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 20g
Sinonimo/i:
PB106300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 846-599-12
Peso
20 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)