Key Documents
GF84077725
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 50 x 75mm, 1.0mm thickness
Sinonimo/i:
W 180400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 840-777-25
Misura × spessore
50 mm × 75 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)