Documenti fondamentali
GF83917109
Platinum/Rhodium
wire, Pt70%/Rh30%, 0.025 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT065105
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 839-171-09
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)