GF83516362
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 1 m, coil width 190 mm
Sinonimo/i:
AM301200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-163-62
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
190 mm
Spessore
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)