GF83438365
Constantan- resistance alloy
rod, 10 mm diameter, Cu55%/Ni45%, length 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
CU047925
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 834-383-65
Lunghezza
200 mm
Diametro
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83438365-10EA | 4061821132093 |
GF83438365-1EA | 4061821132109 |
GF83438365-2EA | 4061821132116 |
GF83438365-5EA | 4061821132123 |