GF83317349
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200297
About This Item
Forma fisica
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 833-173-49
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)