Key Documents
GF83193037
Quartz - fused
sheet, thickness 6.35 mm, diameter 63.5 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613305
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 831-930-37
Diametro
63.5 mm
Spessore
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)