GF83048519
Carbon
rod, 50mm, diameter 25mm, graphite, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007950, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Forma fisica
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 830-485-19
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Diametro
50 mm × 25 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)