Documenti fondamentali
GF82932217
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.75mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.55mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL017150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 829-322-17
L × spess. parete
100 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.75 mm × 0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)