Key Documents
GF82810223
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 1.6 mm diameter, length 900 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NE067902
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-102-23
Lunghezza
900 mm
Diametro
1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)