Key Documents
GF82647513
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, 0.125 mm diameter, length 2 m, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205042
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 826-475-13
Lunghezza
2 m
Diametro
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)