GF82290056
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 500 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinonimo/i:
SI686020
Saggio
≥85%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 822-900-56
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
10 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)