Documenti fondamentali
GF81718689
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 50 g
Sinonimo/i:
CD516100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 817-186-89
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)