Documenti fondamentali
GF80126197
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.2m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
AU075125
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 801-261-97
L × diam.
0.2 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)