GF80027737
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin aluminum 0.55mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002676
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
honeycomb
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 800-277-37
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensioni celle
6.3 mm
Misura × spessore
600 x 600 mm × 26.5 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)