GF79974905
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, wall thickness 0.13 mm
Sinonimo/i:
FF217199
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 799-749-05
Lunghezza
200 mm
D.E.
1.65 mm
Spessore delle pareti
0.13 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)