GF79949334
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
AM303020
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 799-493-34
Misura
500 × 500 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)