Documenti fondamentali
GF79451141
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 500mm x 16mm diameter
Sinonimo/i:
NI147940
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 794-511-41
Misura
500 x 16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)