GF79044947
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.1 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FE020260
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 790-449-47
Diametro
6 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)