Key Documents
GF78673933
Silver/Copper
wire, Ag72%/Cu28%, 1.0 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
AG065160
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 786-739-33
Lunghezza
10 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)