GF78532319
Platinum
wire reel, 0.05m, diameter 0.175mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT005126
About This Item
Saggio
99.955%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 785-323-19
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.05 m × 0.175 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)