GF77719056
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.1 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301005
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 777-190-56
Lunghezza
0.1 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.0005 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)