Documenti fondamentali
GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinonimo/i:
SI647250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 775-881-62
Lunghezza
59 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
2.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)