Documenti fondamentali
GF77421203
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1 mm, size 200 × 280 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM303110
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 774-212-03
Misura
200 × 280 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)