GF77091408
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
AB100550
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 770-914-08
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)