GF76996984
Carbon
rod, 150mm, diameter 3.0mm, graphite, 100%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007910, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
100%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 769-969-84
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × diam.
150 mm × 3.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76996984-2EA | 4061829521820 |
GF76996984-10EA | 4061829490720 |
GF76996984-1EA | 4061825411422 |
GF76996984-5EA | 4061829572099 |