GF76886285
Nickel/Iron
powder, 45 max. part. size (micron), Ni81%/Fe19%, weight 100 g, condition atomized
Sinonimo/i:
NJ016020
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 768-862-85
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract,Skin
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76886285-1EA | 4061821151438 |