Key Documents
GF76008966
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 1000 mm
Sinonimo/i:
NI197920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 760-089-66
Lunghezza
1000 mm
Diametro
3 mm