Documenti fondamentali
GF75871907
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinonimo/i:
AB245120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 758-719-07
Lunghezza
500 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)