GF75285737
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 500 m, temper annealed
Sinonimo/i:
CU205140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 752-857-37
Lunghezza
500 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)