Documenti fondamentali
GF74526880
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 75 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
DY000230
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Dy
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141602
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 745-268-80
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 75 mm
Spessore
0.2 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)