Documenti fondamentali
GF74339488
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
AL606010
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 743-394-88
Peso
50 g
Dimens. media particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)