Key Documents
GF74130993
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE210310
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 741-309-93
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)