Key Documents
GF73765783
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 5 m, homopolymer
Sinonimo/i:
AC321030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 737-657-83
Lunghezza
5 m
Spessore
0.031 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1