GF73280246
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL606300
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 732-802-46
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)