Key Documents
GF73182450
Nickel silver alloy, Cu45Zn43Ni10Pb2
200mm rod, 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
CZ047910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 731-824-50
L × diam.
200 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)