Documenti fondamentali
GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
Sinonimo/i:
FA145116
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 729-061-27
Lunghezza
200 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)