GF72084236
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI130250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 720-842-36
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72084236-5EA | 4061831018516 |
GF72084236-1EA | 4061825435404 |
GF72084236-2EA | 4061829966447 |