Key Documents
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145475
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 715-774-34
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)