GF71346416
Iron-Nickel alloy, Fe50Ni50
50m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE075160
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 713-464-16
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)